Documents
T320722
5-CHLORO-2-(4-METHYLPIPERIDIN-1-YL)-1H-BENZO[D]IMIDAZOLE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H17Cl2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.21
Numéro MDL:
Autres remarques