Principaux documents
T317616
N,1-DIMETHYL-N-(3-PYRIDINYLMETHYL)-4-PIPERIDINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H21N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.33
Numéro MDL:
Autres remarques