Principaux documents
T315524
3-METHYL-N-(5-METHYL-3-ISOXAZOLYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.