Principaux documents
T314196
1-[(4-FLUOROBENZYL)SULFONYL]PYRROLIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14FNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.