Principaux documents
T313874
N-CYCLOPENTYL-3-METHOXY-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H17N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.28
Numéro MDL:
Autres remarques