Documents
T312363
3-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)-4,5-DIHYDRO-5-ISOXAZOLECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7ClFNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.62
Numéro MDL:
Autres remarques