Principaux documents
T311472
3-(2-PYRIDINYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.