Principaux documents
T311189
N-(5-CHLORO-2-PYRIDINYL)CYCLOBUTANECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H11ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.