Principaux documents
T311049
[2-(2-FLUOROPHENYL)-1,3-THIAZOL-4-YL]ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H8FNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.25
Numéro MDL:
Autres remarques