Principaux documents
T303593
2-ACETYL-1-METHYLENE-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.244
Numéro MDL:
Autres remarques