Documents
T302295
3,4-DIMETHYL-N-(2-MORPHOLIN-4-YL-5-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21F3N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.45
Numéro MDL:
Autres remarques