Principaux documents
T302244
N-(2-METHOXY-PHENYL)-2-[N'-[1-(2-METHYL-1H-INDOL-3-YL)-METH-(E)-YLIDENE]-HYDRAZINO]-5-NITRO-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21N5O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.518
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.