T302074
METHYL [1-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-5-HYDROXY-1H-PYRAZOL-3-YL]ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.315
Numéro MDL:
Autres remarques