Principaux documents
T301949
PHENYLSULFONYL(3-(4-(THIOPHENE-2-CARBOXAMIDO)PYRIDINIUM-1-YL)QUINOXALIN-2-YL)AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H17N5O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.563
Numéro MDL:
Autres remarques