Principaux documents
T300098
5,7,9-TRIMETHYL-2H,3H,5H,6H,7H,8H,9H-[1,3]OXAZOLO[3,2-A]AZEPIN-4-IUM PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H20ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.739
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.