Principaux documents
T297925
TERT-BUTYL(DIMETHYL){[3-(TRIMETHYLSTANNYL)-3-BUTENYL]OXY}SILANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H30OSiSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.159
Numéro MDL:
Autres remarques