Principaux documents
T294446
N'-[(E,1S)-1-(HYDROXYMETHYL)-2-METHYLPROPYL]-N,N-DIMETHYLIMIDOFORMAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.245
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.