Principaux documents
T291625
METHYL 2-(5-OXOSPIRO[BICYCLO[2.2.1]HEPT[2]ENE-7,1'-CYCLOPROPANE]-6-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.244