Principaux documents
T286575
3-[(2R,4S)-2-PHENYL-1,3-DIOXAN-4-YL]-1-PROPANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.287
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.