Principaux documents
T281328
2,2-DIMETHOXYETHANOL
AldrichCPR
T281328-250MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
T281328-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C4H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.122
Numéro MDL:
158,00 €