Principaux documents
T281158
8-FLUORO-7-METHYLBENZO[A]ANTHRACENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H13F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.314
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.