Principaux documents
T273732
(6R)-6-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-1-OXASPIRO[4.4]NONAN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H26O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.448
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.