Principaux documents
T271454
(2S,3S)-2,3-DIHYDROXY-4-(METHOXYMETHOXY)-3-METHYLBUTYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Autres remarques