Principaux documents
T267910
1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL 4-METHYL-4-PENTENYL SULFIDE
AldrichCPR
T267910-5MG
141,00 €
141,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
T267910-5MG
141,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H15NS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.399
Numéro MDL:
141,00 €