Principaux documents
T267309
TERT-BUTYL (3AS,4AS,7AR,7BR)-7A-HYDROXY-6,7-DIISOPROPOXY-4A-METHYL-5-OXO-2,3,3A,4,4A,5,7A,7B-OCTAHYDRO-1H-PENTALENO[1,2-B]PYRROLE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H35NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.527
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.