Principaux documents
T262374
METHYL (5R)-5-O-[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]-2,3-DIDEOXY-3-METHYL-2-METHYLENE-5-C-PHENYL-D-THREO-PENTONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H32O4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.562
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.