Principaux documents
T254460
1,1-DIBROMO-3-(2-IODOETHYL)-4-METHYL-1-PENTENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H13Br2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.905
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.