Principaux documents
T245380
{[1-(PHENYLSELANYL)CYCLOPENTYL]SELANYL}BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18Se2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.253
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.