Principaux documents
T243248
6-BROMO-8,8-DIMETHYL-1,4-DIOXASPIRO[4.4]NON-6-ENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H13BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.107
Numéro MDL:
Autres remarques