Key Documents
T230642
DIMETHYL 2,2'-(ETHANE-1,2-DIYL)BIS(5-((TERT-BUTYLDIPHENYLSILYLOXY)METHYL)FURAN-3-CARBOXYLATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C48H54O8Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
815.133
Numéro MDL:
Autres remarques