Principaux documents
T228753
METHYL 3-((1S,3AS,4S,7R,7AR)-1-((S)-2-((TERT-BUTYLDIMETHYLSILYLOXY)METHYL)-2-METHYLBUT-3-ENYL)-7,7A-DIMETHYL-3-OXOOCTAHYDROISOBENZOFURAN-4-YL)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H46O5Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.74
Numéro MDL:
Autres remarques