Principaux documents
T227714
3-[(1R,4AR,7S,8R,8AS)-7,8A-DIMETHYL-3-OXO-8-(3-OXOBUTYL)DECAHYDRO-1-NAPHTHALENYL]PROPANAL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.449
Numéro MDL:
Autres remarques