Principaux documents
T219215
(17BETA)-17-[[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY]ANDROSTAN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H44O2Si
Poids moléculaire :
404.714
Numéro MDL:
Autres remarques