Principaux documents
T215287
METHYL (1R,4AR,6AS,9AR)-1,8,8-TRIMETHYL-2-OXO-1,2,4,4A,6A,7,8,9-OCTAHYDROPENTALENO[1,6A-C]PYRAN-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.351
Numéro MDL:
Autres remarques