Principaux documents
T205958
RCL T205958
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22O3
Poids moléculaire :
334.419
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.