Principaux documents
T204773
5,7-DIOXOBICYCLO[2.2.2]OCTANE-2,3-DICARBOXYLIC ACID ISOMER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.188
Numéro MDL:
Autres remarques