Principaux documents
T177628
ETHYL 4-HYDROXYTETRAHYDRO-2H-PYRAN-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.198
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.