Principaux documents
T170925
3,6-DIPHENYLPYRIDAZINE
AldrichCPR
T170925-10MG
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
T170925-10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.287
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025