Principaux documents
T163198
CHLORO-N,N-DIMETHYLMETHANESULFONAMIDE
AldrichCPR
T163198-5MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
T163198-5MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C3H8ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.62
Numéro MDL:
29,00 €