Principaux documents
T162043
3,5-DIPHENYLTETRAHYDRO-4H-THIOPYRAN-4-ONE 1,1-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.379
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.