Principaux documents
T161438
NICOTINALDEHYDE O-PROPYLOXIME 1-OXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.208
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.