Principaux documents
T161276
ETHYL 2-(2-ETHOXY-2-OXOETHYL)BENZOATE
AldrichCPR
1MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
1MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
29,00 €