Principaux documents
T160229
(2-AMINOETHOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
T160229-10MG
160,00 €
160,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Changer de vue
T160229-10MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C4H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.121
Numéro MDL:
160,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025