Principaux documents
T158682
1-(4-[3-[(4-CHLOROPHENYL)SULFANYL]-2-HYDROXYPROPOXY]-2-HYDROXY-3-PROPYLPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23ClO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.921
Numéro MDL:
Autres remarques