Principaux documents
T158224
N-(4-CHLOROPHENYL)-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10ClNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.77
Numéro MDL:
Autres remarques