Principaux documents
T155934
3-METHYL-1-PHENETHYLAMINO-3H-DIBENZ[F,IJ]ISOQUINOLINE-2,7-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.45
Numéro MDL:
Autres remarques