Documents
T155381
2-{[3-(1H-IMIDAZOL-1-YL)PROPYL]AMINO}-4-OXO-4-(4-PHENOXYANILINO)BUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N4O4
Poids moléculaire :
408.461
Numéro MDL:
Autres remarques