Principaux documents
T154741
N-(7-CHLORO-2-METHYL-4-QUINOLINYL)-N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)AMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.246
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.