Principaux documents
T151610
2-(4-CHLOROPHENOXY)-N'-(1-METHYLETHYLIDENE)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.719
Numéro MDL:
Autres remarques