Principaux documents
T150479
N'-[(4-HYDROXY-3-NITROPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1H-INDOL-3-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.326
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.